2,6-Difluoro-3-iodopyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7983-5G PC7983-1G PC7983-10G
APOSPC7983-5GEA 404 DKK
APOSPC7983-5G APOSPC7983-1G APOSPC7983-10G
2,6-Difluoro-3-iodopyridine 97%
2,6-Difluoro-3-iodopyridine
Formel: C₅H₂F₂IN
Molekylvægt: 240.98 g/mol
Kogepunkt: 85…87 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 41…42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09743595
CAS-nummer: 685517-67-3