2,6-Difluoronicotinaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7981-100G PC7981-25G PC7981-5G
APOSPC7981-100GEA 4050 DKK
APOSPC7981-100G APOSPC7981-25G APOSPC7981-5G
2,6-Difluoronicotinaldehyde 97%
2,6-Difluoronicotinaldehyde
Formel: C₆H₃F₂NO
Kogepunkt: 64…66 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 19…20 °C
Massefylde: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD08277633
CAS-nummer: 155601-65-3