Vanadium (IV)fluorid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Vanadium tetrafluoride
PC7980-100G PC7980-25G
APOSPC7980-100GEA 2260 DKK
APOSPC7980-100G APOSPC7980-25G
Vanadium (IV)fluorid 95%
Vanadium (IV)fluorid
Formel: F₄V
Molekylvægt: 126.94 g/mol
Smeltepunkt: 325 °C
Massefylde: 2.975 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042554
CAS-nummer: 10049-16-8
EINECS: 233-171-7
UN nummer: 3285
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,10057