tert-Butyl-2-chloro-4-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7974-1G PC7974-5G
APOSPC7974-1GEA 0 DKK
APOSPC7974-1G APOSPC7974-5G
tert-Butyl-2-chloro-4-fluorobenzoate
tert-Butyl-2-chloro-4-fluorobenzoate
Formel: C₁₁H₁₂ClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800898
CAS-nummer: 911314-43-7