tert-Butyl-2-bromo-4-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7973-1G PC7973-5G
APOSPC7973-1GEA 1150 DKK
APOSPC7973-1G APOSPC7973-5G
tert-Butyl-2-bromo-4-fluorobenzoate
tert-Butyl-2-bromo-4-fluorobenzoate
Formel: C₁₁H₁₂BrFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800899
CAS-nummer: 951884-50-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III