3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7971-1G PC7971-5G PC7971-10G
APOSPC7971-1GEA 164 DKK
APOSPC7971-1G APOSPC7971-5G APOSPC7971-10G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formel: C₆H₃BrF₃NO
Smeltepunkt: 170…171 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02691223
CAS-nummer: 76041-73-1