2,3-Difluor-4-methoxybenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7965-5G PC7965-1G PC7965-25G
APOSPC7965-5GEA 1170 DKK
APOSPC7965-5G APOSPC7965-1G APOSPC7965-25G
2,3-Difluor-4-methoxybenzaldehyd 98%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O₂
Molekylvægt: 172.13 g/mol
Smeltepunkt: 65…66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115981
CAS-nummer: 256417-11-5