3-Fluor-4-hydroxybenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7964-100G PC7964-25G PC7964-5G
APOSPC7964-100GEA 1820 DKK
APOSPC7964-100G APOSPC7964-25G APOSPC7964-5G
3-Fluor-4-hydroxybenzoesyre
3-Fluor-4-hydroxybenzoesyre
Formel: C₇H₅FO₃
Smeltepunkt: 161…162 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143161
CAS-nummer: 350-29-8