4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7963-100G PC7963-25G PC7963-500G
APOSPC7963-100GEA 2090 DKK
APOSPC7963-100G APOSPC7963-25G APOSPC7963-500G
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₈H₄FNO₂
Smeltepunkt: 214…216 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094454
CAS-nummer: 164149-28-4