2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Sulphanyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC7962-1G PC7962-250MG PC7962-5G
APOSPC7962-1GEA 763 DKK
APOSPC7962-1G APOSPC7962-250MG APOSPC7962-5G
2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃NS
Molekylvægt: 179.16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864680
CAS-nummer: 121307-80-0