Vanadiumoxytrifluorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7960-25G PC7960-5G
APOSPC7960-25GEA 2460 DKK
APOSPC7960-25G APOSPC7960-5G
Vanadiumoxytrifluorid
Vanadiumoxytrifluorid
Formel: F₃OV
Smeltepunkt: 1406 °C
Massefylde: 3,363 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042555
CAS-nummer: 13709-31-4
EINECS: 237-250-7
UN nummer: 3290
ADR: 6.1+8,II