ω-Fluoroacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Fluoro-1-phenylethanone, Phenacyl fluoride
PC7958-1G PC7958-250MG
APOSPC7958-1GEA 654 DKK
APOSPC7958-1G APOSPC7958-250MG
ω-Fluoroacetophenone
ω-Fluoroacetophenone
Formel: C₈H₇FO
Molekylvægt: 138.139 g/mol
Kogepunkt: 61.5…64.4 °C/1.3mmHg
Smeltepunkt: 26…27 °C
Flammepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08461612
CAS-nummer: 450-95-3
UN nummer: 1759
ADR: 8 III