Ultramark®
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: SpectraSynQ PFPE-1600
PC7953-100MG PC7953-1G
APOSPC7953-100MGEA 164 DKK
APOSPC7953-100MG APOSPC7953-1G
Ultramark®
Ultramark®
Fluorinated polyether for mass spectrometry up to mass 1960
Kogepunkt: 128 °C/0.2mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00166131
CAS-nummer: 66795-94-6