2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)pyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7947-1G PC7947-25G PC7947-5G
APOSPC7947-1GEA 164 DKK
APOSPC7947-1G APOSPC7947-25G APOSPC7947-5G
2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)pyridin 98%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₂F₃N
Kogepunkt: 56…57 °C/10mmHg
Massefylde: 1,505 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042246
CAS-nummer: 39890-98-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III