2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Amino-3-iodo-5-nitrobenzotrifluoride
PC7943-1G PC7943-500MG PC7943-5G
APOSPC7943-1GEA 2030 DKK
APOSPC7943-1G APOSPC7943-500MG APOSPC7943-5G
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 95+%
2-Iodo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄F₃IN₂O₂
Smeltepunkt: 102…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14560546
CAS-nummer: 543740-74-5