4,5-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7933-1G PC7933-5G
APOSPC7933-1GEA 654 DKK
APOSPC7933-1G APOSPC7933-5G
4,5-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
4,5-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₂Cl₃FO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094453
CAS-nummer: 13656-52-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,III