4,4-Difluorocyclohexanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7922-1G PC7922-5G PC7922-10G
APOSPC7922-1GEA 327 DKK
APOSPC7922-1G APOSPC7922-5G APOSPC7922-10G
4,4-Difluorocyclohexanone
4,4-Difluorocyclohexanone
Formel: C₆H₈F₂O
Molekylvægt: 134.12 g/mol
Smeltepunkt: 34…37 °C
Flammepunkt: 56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08146635
CAS-nummer: 22515-18-0
UN nummer: 1325
ADR: 4.1 III