2,4,6-Tris(trifluormethyl)-1,3,5-triazin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4,6-Tris(trifluoromethyl)-s-triazine
PC7920-1G PC7920-25G PC7920-5G
APOSPC7920-1GEA 808 DKK
APOSPC7920-1G APOSPC7920-25G APOSPC7920-5G
2,4,6-Tris(trifluormethyl)-1,3,5-triazin 97%
2,4,6-Tris(trifluormethyl)-1,3,5-triazin
Mass spectrometry standard.
Formel: C₆F₉N₃
Kogepunkt: 98…99 °C/748mmHg
Massefylde: 1,596 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00042436
CAS-nummer: 368-66-1
EINECS: 206-709-3
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III