Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7919G-1G PC7919G-5G PC7919G-10G
APOSPC7919G-1GEA 273 DKK
APOSPC7919G-1G APOSPC7919G-5G APOSPC7919G-10G
Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine 95+%
Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Formel: C₂₁H₁₂F₉P
Smeltepunkt: 73…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00058883
CAS-nummer: 13406-29-6