Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine, Tris(4-(trifluoromethyl)phenyl)phosphine
PC7919G-1G
PC7919G-5G
PC7919G-10G
APOSPC7919G-1GEA
273
DKK
APOSPC7919G-1G
APOSPC7919G-5G
APOSPC7919G-10G
Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine 95+%
Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Formel:
C₂₁H₁₂F₉P Molekylvægt: 466.28 g/mol Smeltepunkt: 73…76 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00058883 CAS-nummer: 13406-29-6 |