1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7919-1G PC7919-5G PC7919-250MG
APOSPC7919-1GEA 306 DKK
APOSPC7919-1G APOSPC7919-5G APOSPC7919-250MG
1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene 97%
1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₉H₃F₉
Kogepunkt: 119,6 °C/750mmHg
Smeltepunkt: 9 °C
Massefylde: 1,5139 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00054722
CAS-nummer: 729-81-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,III