3-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7918-1G PC7918-500MG
APOSPC7918-1GEA 2570 DKK
APOSPC7918-1G APOSPC7918-500MG
3-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
3-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formel: C₇H₆BF₃O₄
Smeltepunkt: 78…81 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09475898
CAS-nummer: 957120-22-8