4-Fluoro-2-methoxy-N-methylaniline 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7917-1G PC7917-250MG
APOSPC7917-1GEA 1110 DKK
APOSPC7917-1G APOSPC7917-250MG
4-Fluoro-2-methoxy-N-methylaniline 96%
4-Fluoro-2-methoxy-N-methylaniline
Formel: C₈H₁₀FNO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09475904
CAS-nummer: 941294-13-9