tert-Butyl-4-chloro-2-fluorobenzoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7916-1G PC7916-5G PC7916-25G
APOSPC7916-1GEA 959 DKK
APOSPC7916-1G APOSPC7916-5G APOSPC7916-25G
tert-Butyl-4-chloro-2-fluorobenzoate 97%
tert-Butyl-4-chloro-2-fluorobenzoate
Formel: C₁₁H₁₂ClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09475908
CAS-nummer: 941294-14-0