4-Fluoro-o-anisidine hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluoro-2-methoxyaniline hydrochloride
PC7914-1G PC7914-25G PC7914-5G
APOSPC7914-1GEA 164 DKK
APOSPC7914-1G APOSPC7914-25G APOSPC7914-5G
4-Fluoro-o-anisidine hydrochloride 98%
4-Fluoro-o-anisidine hydrochloride
Formel: C₇H₉ClFNO
Molekylvægt: 177.6000 g/mol
Smeltepunkt: 201…209 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800850
CAS-nummer: 178671-97-1