2-Bromo-N-tert-butyl-5-fluorobenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7911-1G PC7911-25G PC7911-5G
APOSPC7911-1GEA 765 DKK
APOSPC7911-1G APOSPC7911-25G APOSPC7911-5G
2-Bromo-N-tert-butyl-5-fluorobenzamide 98%
2-Bromo-N-tert-butyl-5-fluorobenzamide
Formel: C₁₁H₁₃BrFNO
Smeltepunkt: 116…118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09475888
CAS-nummer: 941294-23-1