2-Bromo-5-fluoro-N-methylbenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7909-1G PC7909-5G
APOSPC7909-1GEA 881 DKK
APOSPC7909-1G APOSPC7909-5G
2-Bromo-5-fluoro-N-methylbenzamide 98%
2-Bromo-5-fluoro-N-methylbenzamide
Formel: C₈H₇BrFNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09475889
CAS-nummer: 171426-13-4