2,4-Difluoro-3-methylbenzonitrile 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7906-1G PC7906-5G
APOSPC7906-1GEA 262 DKK
APOSPC7906-1G APOSPC7906-5G
2,4-Difluoro-3-methylbenzonitrile 99%
2,4-Difluoro-3-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₅F₂N
Smeltepunkt: 42…45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07777155
CAS-nummer: 847502-87-8
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III