2,4,6-Trifluorphenylhydrazin 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7903-1G PC7903-250MG PC7903-100MG
APOSPC7903-1GEA 0 DKK
APOSPC7903-1G APOSPC7903-250MG APOSPC7903-100MG
2,4,6-Trifluorphenylhydrazin 97+%
2,4,6-Trifluorphenylhydrazin
Formel: C₆H₅F₃N₂
Smeltepunkt: 97…101 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03095329
CAS-nummer: 80025-72-5