2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)propan-2-yl]oxy]propane
PC7896-25G PC7896-5G PC7896-250MG
APOSPC7896-25GEA 4580 DKK
APOSPC7896-25G APOSPC7896-5G APOSPC7896-250MG
2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane 97%
2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane
Formel: C₈HF₁₇O₂
Kogepunkt: 103…105 °C
Smeltepunkt: –122 °C
Massefylde: 1,659 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00054714
CAS-nummer: 3330-14-1