4-Hydroxy-8-methoxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7893-1G PC7893-5G PC7893-250MG
APOSPC7893-1GEA 1260 DKK
APOSPC7893-1G APOSPC7893-5G APOSPC7893-250MG
4-Hydroxy-8-methoxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 96%
4-Hydroxy-8-methoxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₈F₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862071
CAS-nummer: 41192-84-1