2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7892-1G PC7892-5G PC7892-25G
APOSPC7892-1GEA 175 DKK
APOSPC7892-1G APOSPC7892-5G APOSPC7892-25G
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid 98%
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₄H₄F₂O₂
Kogepunkt: 70…71 °C/7mmHg
Smeltepunkt: 55…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115828
CAS-nummer: 107873-03-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III