2-Brom-5-Fluoranisol 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
PC7888-25G PC7888-5G PC7888-100G
APOSPC7888-25GEA 240 DKK
APOSPC7888-25G APOSPC7888-5G APOSPC7888-100G
2-Brom-5-Fluoranisol 98+%
2-Brom-5-Fluoranisol
Formel: C₇H₆BrFO
Kogepunkt: 143…145 °C
Massefylde: 1,598 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973752
CAS-nummer: 450-88-4