Ethyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7885-1G PC7885-250MG
APOSPC7885-1GEA 1970 DKK
APOSPC7885-1G APOSPC7885-250MG
Ethyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate 97+%
Ethyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Formel: C₆H₇F₅O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08688581
CAS-nummer: 277332-96-4