4,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7873-1G PC7873-250MG PC7873-5G
APOSPC7873-1GEA 545 DKK
APOSPC7873-1G APOSPC7873-250MG APOSPC7873-5G
4,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid 98%
4,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₂
Smeltepunkt: 117…121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08062377
CAS-nummer: 183237-86-7