2,3-Difluor-4-methoxybenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7872-10G PC7872-5G PC7872-1G
APOSPC7872-10GEA 1180 DKK
APOSPC7872-10G APOSPC7872-5G APOSPC7872-1G
2,3-Difluor-4-methoxybenzoesyre 98%
2,3-Difluor-4-methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₆F₂O₃
Molekylvægt: 188.13 g/mol
Smeltepunkt: 222…224 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03428569
CAS-nummer: 329014-60-0