2,3-Difluor-4-ethoxybenzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7871-5G PC7871-1G
APOSPC7871-5GEA 1200 DKK
APOSPC7871-5G APOSPC7871-1G
2,3-Difluor-4-ethoxybenzoesyre 97%
2,3-Difluor-4-ethoxybenzoesyre
Formel: C₉H₈F₂O₃
Molekylvægt: 202.16 g/mol
Smeltepunkt: 201…203 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02258849
CAS-nummer: 124728-45-6