Trimethylsilyl trifluormethansulfonat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
PC7867-100G PC7867-250G PC7867-25G
APOSPC7867-100GEA 327 DKK
APOSPC7867-100G APOSPC7867-250G APOSPC7867-25G
Trimethylsilyl trifluormethansulfonat 98%
Trimethylsilyl trifluormethansulfonat
Lewis acid & highly reactive silylating reagent.
Formel: C₄H₉F₃O₃SSi
Molekylvægt: 222.26 g/mol
Kogepunkt: 37…40 °C/12mmHg
Massefylde: 1.228 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 25 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000406
CAS-nummer: 27607-77-8
EINECS: 248-565-4
UN nummer: 2924
ADR: 3+8 III
Merck Index: 12,09849