5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7863-10G PC7863-5G PC7863-1G
APOSPC7863-10GEA 1780 DKK
APOSPC7863-10G APOSPC7863-5G APOSPC7863-1G
5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
5'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₆F₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236274
CAS-nummer: 243863-39-0