2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7862-1G PC7862-100MG
APOSPC7862-1GEA 2630 DKK
APOSPC7862-1G APOSPC7862-100MG
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-3,6-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃F₅N₂
Smeltepunkt: 66…68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840200
CAS-nummer: 675602-89-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III