3-Brom-4,5-difluoranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7859-1G PC7859-5G PC7859-25G
APOSPC7859-1GEA 218 DKK
APOSPC7859-1G APOSPC7859-5G APOSPC7859-25G
3-Brom-4,5-difluoranilin 98%
3-Brom-4,5-difluoranilin
Formel: C₆H₄BrF₂N
Molekylvægt: 208.01 g/mol
Smeltepunkt: 66…69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08062370
CAS-nummer: 875664-41-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III