4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7851-1G PC7851-25G PC7851-5G
APOSPC7851-1GEA 164 DKK
APOSPC7851-1G APOSPC7851-25G APOSPC7851-5G
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₅F₃O₃
Smeltepunkt: 144…147 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01091008
CAS-nummer: 220239-68-9