3-Brom-2,6-difluorbenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7849-25G PC7849-5G PC7849-100G
APOSPC7849-25GEA 976 DKK
APOSPC7849-25G APOSPC7849-5G APOSPC7849-100G
3-Brom-2,6-difluorbenzaldehyd 98%
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrF₂O
Smeltepunkt: 53…57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08282773
CAS-nummer: 398456-82-1