3,6-Difluorphthalicsyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7848-1G PC7848-250MG PC7848-5G
APOSPC7848-1GEA 731 DKK
APOSPC7848-1G APOSPC7848-250MG APOSPC7848-5G
3,6-Difluorphthalicsyre 99%
3,6-Difluorphthalicsyre
Formel: C₈H₄F₂O₄
Smeltepunkt: 184 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03840499
CAS-nummer: 651-97-8