2-Fluor-4-methylbenzotriflourid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7841-25G PC7841-5G PC7841-1G
APOSPC7841-25GEA 0 DKK
APOSPC7841-25G APOSPC7841-5G APOSPC7841-1G
2-Fluor-4-methylbenzotriflourid
2-Fluor-4-methylbenzotriflourid
Formel: C₈H₆F₄
Molekylvægt: 178.13 g/mol
Kogepunkt: 146 °C
Massefylde: 1.24 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 39 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368763
CAS-nummer: 158364-83-1
UN nummer: 1993
ADR: 3 III