(2-Fluoro-5-nitrophenyl)acetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Fluoro-5-nitrophenylacetic acid
PC7840-10G
PC7840-25G
PC7840-100G
APOSPC7840-10GEA
284
DKK
APOSPC7840-10G
APOSPC7840-25G
APOSPC7840-100G
(2-Fluoro-5-nitrophenyl)acetic acid
(2-Fluoro-5-nitrophenyl)acetic acid
Formel:
C₈H₆FNO₄ Smeltepunkt: 149…150 °C Flammepunkt: >110 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04091773 CAS-nummer: 195609-18-8 |