3,5-Difluor-4-methoxybenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7839-10G PC7839-250MG PC7839-5G
APOSPC7839-10GEA 2340 DKK
APOSPC7839-10G APOSPC7839-250MG APOSPC7839-5G
3,5-Difluor-4-methoxybenzaldehyd
3,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O₂
Molekylvægt: 172.13 g/mol
Smeltepunkt: 38…41 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115911
CAS-nummer: 654-11-5