3,4-Difluor-2-methoxybenzoesyre 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7836-1G PC7836-25G PC7836-5G
APOSPC7836-1GEA 164 DKK
APOSPC7836-1G APOSPC7836-25G APOSPC7836-5G
3,4-Difluor-2-methoxybenzoesyre 97+%
3,4-Difluor-2-methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₆F₂O₃
Molekylvægt: 188.13 g/mol
Smeltepunkt: 137…139 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03428593
CAS-nummer: 875664-52-1