2-Mercapto-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7832-1G PC7832-5G PC7832-250MG
APOSPC7832-1GEA 710 DKK
APOSPC7832-1G APOSPC7832-5G APOSPC7832-250MG
2-Mercapto-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Mercapto-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₃F₃N₂S
Smeltepunkt: 164…166 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00115113
CAS-nummer: 136547-17-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III