2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7827-10G PC7827-1G PC7827-5G
APOSPC7827-10GEA 3120 DKK
APOSPC7827-10G APOSPC7827-1G APOSPC7827-5G
2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene
2,3-Dimethyl-4-fluoronitrobenzene
Formel: C₈H₈FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05663712
CAS-nummer: 1736-87-4